G7422
Anti-GSDMD (126-138) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Gasdermin D Antibody, Gasdermin D Antibody - Anti-GSDMD (126-138) antibody produced in rabbit, Gsdmd Antibody, Anti-DF5L, Anti-FKSG10, Anti-GSDMDC1, Anti-Gasdermin domain-containing protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunoblotting: 1:250-1:500 using human HEK-293T cells over-expressing human recombinant. GSDMDC1.
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSDMD(79792)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- CASP4/11 assay
- cytokine enzyme?linked immunosorbent assay
Yale Center for High Throughput Cell Biology IF-tested antibodies. Each antibody is tested by immunofluorescence against HUVEC cells using the Yale HTCB IF protocol. To learn more about us and Yale Center for High Throughput Cell Biology partnership, visit sigma.com/htcb-if.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2