TP0300
Total Protein Kit, Micro Lowry, Peterson′s Modification
Scegli un formato
CHF 369.00
Spedizione prevista il07 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 369.00
Spedizione prevista il07 aprile 2025
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for ~200 assays
Livello qualitativo
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Complete kit for protein assays
- Most widely cited protein assay
- Less protein to protein variation than other assays
- Contains reagents that can remove interfering substances
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Contenuto correlato
Metodi di quantificazione delle proteine, reagenti e saggi immunologici per misurare con precisione la concentrazione delle proteine in una varietà di campioni.
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.