Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 457.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 457.00
description
wavelength 595 nm
total test time 2 min
working reagent stability 18-26°C for 2 weeks
dynamic range 50 mg/dL 0.5 g/L
Quality Segment
parameter
18-26 °C temperature, 50 μL sample volume
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- total protein in the bacterial homogenate by Bradford method
- total protein content by the Bradford microassay from the tissue extracts[1]
- serum total protein
- soluble protein content by the Bradford method from leaves
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| parameter 18-26 °C temperature, 50 μL sample volume | parameter 18-26 °C temperature, 200 μL sample volume | parameter - | parameter - |
| description wavelength 595 nm | description wavelength 500-750nm | description - | description - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
132.8 °F
flash_point_c
56 °C
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?