The HDPE funnel comes with an attached lid, a polypropylene closure/funnel adapter, a screen insert, a polypropylene/PTFE 0.45µm vent plug, and a filter.
TMO6378-0010
Nalgene® safety waste funnel systems
polypropylene, diam. 10 in. , (25.4 cm), case of 2 ea
Sinonimo/i:
Nalgene container filter, waste collection device
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Descrizione
Closure Size 83B
Confezionamento
case of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 6378-0010
Diametro
10 in. , (25.4 cm)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Could you please provide information on the contents of Product TMO6378-0010?
1 answer-