Documenti fondamentali
HMYOMAG-56K
Millipore
Gruppo di microsfere magnetiche per miochine umane MILLIPLEX®
The Human Myokine Panel, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 15 myokine protein biomarkers in human serum, plasma and cell/tissue culture samples.
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 100%
(Apelin)
accuracy: 92%
(IL-15)
accuracy: 96%
(FSTL-1)
accuracy: 97%
(LIF)
accuracy: 98%
(Oncostatin M (OSM))
sensitivity: 0.9 pg/mL
(MinDC+2SD; IL-6)
sensitivity: 14 pg/mL
(MinDC+2SD; FGF-21)
sensitivity: 259 pg/mL
(MinDC+2SD; Myostatin/GDF8)
sensitivity: 281 pg/mL
(MinDC+2SD; Irisin)
sensitivity: 4 pg/mL
(MinDC+2SD; LIF)
sensitivity: 40 pg/mL
(MinDC+2SD; Fractalkine/CX3CL1)
sensitivity: 5 pg/mL
(MinDC+2SD; IL-15)
sensitivity: 59 pg/mL
(MinDC+2SD; Osteocrin/Musclin)
sensitivity: 6 pg/mL
(MinDC+2SD; Oncostatin M (OSM))
sensitivity: 64 pg/mL
(MinDC+2SD; Apelin)
sensitivity: 7.5 ng/mL
(MinDC+2SD; Osteonectin (SPARC))
sensitivity: 737 pg/mL
(MinDC+2SD; Follistatin-like Protein 1 (FSTL1))
sensitivity: 815 pg/mL
(MinDC+2SD; Erythropoietin (EPO))
sensitivity: 9 pg/mL
(MinDC+2SD; BDNF)
sensitivity: 9.8 pg/mL
(MinDC+2SD; FABP3)
standard curve range: 0.6-2,400 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 10-40,000 pg/mL
(LIF)
standard curve range: 122-500,000 pg/mL
(Apelin)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(BDNF)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(IL-15)
standard curve range: 2-6,000 pg/mL
(Oncostatin M (OSM))
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(FABP3)
standard curve range: 244-1,000,000 pg/mL
(Erythropoietin (EPO))
standard curve range: 244-1,000,000 pg/mL
(Irisin)
standard curve range: 488-2,000,000 pg/mL
(Follistatin-like Protein 1 (FSTL1))
standard curve range: 488-2,000,000 pg/mL
(Myostatin/GDF8)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(Fractalkine/CX3CL1)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(Osteocrin/Musclin)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(FGF-21)
standard curve range: 7-30,000 ng/mL
(Osteonectin (SPARC))
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Apelin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(BDNF)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Erythropoietin (EPO))
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(FABP3)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(FGF-21)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Follistatin-like Protein 1 (FSTL1))
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Fractalkine/CX3CL1)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IL-15)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IL-6)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Irisin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(LIF)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Myostatin/GDF8)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Oncostatin M (OSM))
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Osteocrin/Musclin)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
(Osteonectin (SPARC))
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
La contrazione muscolare durante l′attività fisica è un attivatore importante del rilascio delle miochine. Oltre al loro ruolo di agenti autocrini e/o paracrini nella regolazione della crescita dei muscoli scheletrici, le miochine agiscono anche come ormoni endocrini che mediano il crosstalk tra organi. La teoria delle miochine fornisce spiegazioni di tipo meccanicistico molecolare per le modificazioni metaboliche indotte dall′esercizio fisico nel tessuto epatico e in quello adiposo e per le profonde modificazioni riscontrate nei sistemi immunitario e neuronale.
Il gruppo per miochine umane MILLIPLEX® è un kit a 15 componenti da usare per la quantificazione simultanea di uno qualunque o tutti i seguenti analiti in campioni di siero o di plasma umani e in supernatanti di cellule o tessuti: fractalchina/CX3CL1, BDNF, oncostatina M (OSM), osteonectina (SPARC), LIF, FGF-21, eritropoietina (EPO), IL-15, IL-6, apelina, miostatina/GDF8, irisina, osteocrina/muscolina, FABP3 e proteina follistatina-like 1 (FSTL 1). Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail standard liofilizzato, due controlli di qualità per saggio interno e può misurare fino a 38 campioni in duplicato.
La piattaforma Luminex® xMAP® usa un formato di saggio immunologico con microsfere magnetiche per una velocità e una sensibilità ideali al fine di effettuare simultaneamente il rilevamento quantitativo di più analiti, migliorando notevolmente la produttività senza perdere il prezioso volume del campione.
Tipo di gruppo: metabolismo
Applicazioni
  • Analiti: Apelina (APLN), fattore neurotrofico cerebrale (BDNF), eritropoietina (EPO), proteina 3 legante gli acidi grassi (FABP3), fattore di crescita dei fibroblasti 21 (FGF21), fractalchina (CX3CL1), proteina follistatina-like 1 (FSTL-1), IL-6, IL-15, irisina, fattore inibitorio della leucemia (LIF), miostatina (MSTN/GDF8), oncostatina M (OSM), osteocrina (OSTN/muscolina), osteonectina (SPARC)
  • Tipo di campione raccomandato: Siero o plasma umani e supernatanti o lisati di colture cellulari/tissutali
  • NOTA: nelle piastrine circolanti sono depositate notevoli quantità di BDNF che vengono poi rilasciate al momento dell′attivazione piastrinica. Dunque per garantire una misurazione accurata dei livelli circolanti di BDNF è decisiva la disponibilità di un plasma con una ridotta concentrazione di piastrine.
  • Diluizione del campione raccomandata: 25 μL per pozzetto di siero o plasma diluito 1:2. È possibile esaminare i campioni di colture cellulari o tissutali non diluiti o con una diluizione appropriata in un terreno di controllo.
  • Tempo di esecuzione del saggio: Tutta la notte (16-18 ore) at 2-8 °C o 2 ore a temperatura ambiente (20-25 °C).
  • Categoria di ricerca: osso
  • Sottocategoria di ricerca: metabolismo
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Altre note
Per la linearità della diluizione, contattare l′assistenza tecnica.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
Kelly Ann Hutchinson et al.
Frontiers in physiology, 10, 1188-1188 (2019-10-28)
It is recommended that women accumulate 150-min of weekly moderate-intensity physical activity (MPA) when pregnant. Engaging in regular physical activity (PA) confers many health benefits to both the mother and the fetus. However, the molecular mechanisms by which these health
Ayla Karine Fortunato et al.
Journal of immunology research, 2018, 9675216-9675216 (2018-07-27)
Strength exercise is a strategy applied in sports and physical training processes. It may induce skeletal muscle hypertrophy. The hypertrophy is dependent on the eccentric muscle actions and on the inflammatory response. Here, we evaluate the physiological, immunological, and inflammatory
Xi He et al.
Signal transduction and targeted therapy, 6(1), 427-427 (2021-12-18)
Abnormal glucose and lipid metabolism in COVID-19 patients were recently reported with unclear mechanism. In this study, we retrospectively investigated a cohort of COVID-19 patients without pre-existing metabolic-related diseases, and found new-onset insulin resistance, hyperglycemia, and decreased HDL-C in these
Joanna D C C Lima et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 10(5), 1045-1059 (2019-07-06)
Cachexia is a paraneoplastic syndrome related with poor prognosis. The tumour micro-environment contributes to systemic inflammation and increased oxidative stress as well as to fibrosis. The aim of the present study was to characterise the inflammatory circulating factors and tumour
Javier Diaz-Castro et al.
Frontiers in nutrition, 8, 761213-761213 (2021-11-09)
Practicing exercise is one of the best strategies to promote well-being and quality of life, however physical activity in schoolchildren and adolescents is developed in an unpredictable, intermittent way and in short periods. There are relatively few intervention studies investigating
Contenuto correlato
Myokine analysis with multiplex immunoassays, such as the MILLIPLEX® Human Myokine Panel, allow researchers to simultaneously measure multiple muscle-secreted factors, providing more insights into related diseases.
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Could you please provide the normal human serum/plasma sample ranges for the Human Myokine Milliplex kit?
    1 answer
    1. The normal sample ranges provided are intended as a general guideline and should not be considered a true reference range due to being based on a small sample size and lacking randomization.
      Helpful?
  2. How does the sensitivity of 815 pg/mL convert to mIU/mL?
    1 answer
    1. We have not tested and determined a conversion factor for this assay. The international unit (IU) for EPO has been defined by WHO based on in vivo activity in model animals. Currently, recombinant human EPO produced by CHO cells (1650 IU in approximately 11 μg of epoetin-α) is distributed in ampoules as the third WHO International Standard for the calibration of recombinant DNA-derived EPO activity by bioassay. Our standard of EPO is a recombinant human EPO.