Documenti fondamentali
PCYTMG-23K-13PX
Millipore
Pannello per l′analisi di citochine/chemochine suine MILLIPLEX® con sferette magnetiche - Saggio immunologico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in porcine serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
luminex porcine cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex porcine pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore porcine inflammation multiplex kit, porcine interleukin immunoassay panel
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
pig
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-103%
standard curve range: 0.005-20 ng/mL
(IL-1α)
standard curve range: 0.012-50 ng/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(GM-CSF, IL-1ra, IL-2, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18 & TNFα)
standard curve range: 0.061-250 ng/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.122-500 ng/mL
(IFNγ & IL-1β)
tecniche
multiplexing: suitable
Compatibilità
configured for Premixed
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Simili agli umani per dimensioni cardiache, flusso ematico, cute, enzimi epatici e riparazione ossea, i modelli porcini hanno sostituito molti modelli canini e di primati non umani in numerose aree di ricerca per esempio cardiovascolare, tossicologica, farmacologica, sull′invecchiamento e sull′osso. I “mini-pig”, selezionati in modo che mantengano funzionalità e dimensioni del cuore simili a quelle umane ma che invecchino senza diventare troppo grandi, da molto tempo vengono usati per studi preclinici a lungo termine o multigenerazionali che possono essere effettuati in un periodo proporzionalmente breve.
Il pannello MILLIPLEX® per l'analisi di citochine/chemochine suine può essere usato per la quantificazione simultanea in campioni di lisato di tessuti/cellule, di surnatante di colture cellulari e di siero/plasma di origine suina di tutti i seguenti analiti: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1ra, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 e TNFα. Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail liofilizzato di standard e due controlli interni di qualità e consente di analizzare fino a 38 campioni in doppio.
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un saggio immunologico con sferette magnetiche che offre una velocità e una sensibilità ideali per quantificare simultaneamente più analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere quantitativi preziosi di campione.
Tipo di pannello: citochine/chemochine
Specificità
In questo pannello, la reattività crociata tra anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rivelabilità o trascurabile.
Applicazioni
  • Analiti: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12, IL-18, TNF-α
  • Tipo di campione raccomandato: siero, plasma oppure surnatante o lisato di colture cellulari/tissutali
  • Diluizione del campione raccomandata: 25 μL per pozzetto di siero o plasma non diluito; i campioni di colture cellulari/tissutali possono richiedere la diluizione in un terreno di controllo appropriato.
  • NOTA: Per i campioni con un contenuto estremamente elevato di lipidi possono essere necessarie una centrifugazione e un′attenzione aggiuntiva.
  • Tempo di esecuzione del saggio: tutta la notte (16-18 ore) a 2-8 °C.
  • Categoria di ricerca: infiammazione & e immunologia
Confezionamento
Pratiche sferette premiscelate.
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8°C.
Altre note
Sensibilità: per le sensibilità dei singoli biomarcatori, consultare il protocollo del kit.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
Cristina A Martinez et al.
Biology, 10(2) (2021-03-07)
Seminal plasma (SP) in the female genital tract induces changes that affect multiple reproductive processes. One of the active components in SP is the transforming growth factor β1 (TGF-β1), which has major roles in embryo development and pregnancy. Embryo transfer
Iliya Shulman et al.
Biology, 10(2) (2021-01-28)
Peripheral blood presents an available source of cells for both fundamental research and clinical use. In our study, we have evaluated the therapeutic potential of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) excluding the preliminary sorting or mobilization of peripheral blood stem
Song-Song Xu et al.
Frontiers in nutrition, 9, 807118-807118 (2022-03-15)
The diet-induced gut microbiota dysbiosis has been suggested as a major risk factor for atherothrombosis, however, the detailed mechanism linking these conditions is yet to be fully understood. We established a long-term excessive-energy diet-induced metabolic syndrome (MetS) inbred Wuzhishan minipig
Lorena Padilla et al.
Biology, 9(5) (2020-05-24)
The concentrations of cytokines in seminal plasma (SP) fluctuate over time in healthy males, weakening their practical usefulness as diagnostic tools. This study evaluated the relevance of intra-male variability in SP cytokines and to what extent the period of the
Rahul K Nelli et al.
mSphere, 6(6), e0082021-e0082021 (2021-12-23)
The upper respiratory tract is the primary site of infection by porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus (PHEV). In this study, primary porcine respiratory epithelial cells (PRECs) were cultured in an air-liquid interface (ALI) to differentiate into a pseudostratified columnar epithelium, proliferative