T9429
Anti-Transforming Growth Factor-β, pan antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-TGF-β, pan
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
amphibian, human, pig
tecniche
microarray: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGFB1(7040) , TGFB2(7042) , TGFB3(7043)
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2