11412272001
Roche
Transforming Growth Factor-β1, human (hTGF-β1)
recombinant (CHO cells)
Sinonimo/i:
hTGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
solution
Potenza
<0.1 ng/mL EC50
PM
25,000 Da
Confezionamento
pkg of 1 mL (1 μg)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TGFB1(7040)
Descrizione generale
Solution in PBS and 1 mg/ml BSA, filtered through 0.2 μm pore size membrane.
Specificità
Specific activity/EC50: <0.1 ng/ml, at least the same specific activity (EC<SUB>50) compared to the indicated standard is guaranteed.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Endotoxin level: <0.1 EU/μg (LAL-test), <10 EU/ml (LAL-test)
(Note: 1 EU corresponds to 0.1 ng)
Sequenza
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Recombinant, human TGF-β 1 exerts its biological activity in the concentration range of 0.01–10 ng/ml.
Working solution: Dilute the concentrated TGF-β1 solution (1 μg/ml) with PBS or culture medium containing BSA [or HSA (human serum albumin)], 1 mg/ml (0.1%) or serum 1–10%.
Storage conditions (working solution): For best results, prepare appropriate aliquots and store at -15 to -25 °C.
Note: Avoid repeated freezing and thawing.
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com