Vai a
T0665
olo-transferrina
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Sinonimo/i:
Siderofilina, saturata con il ferro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 175.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 297.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 969.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’770.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
34058011
CHF 175.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human plasma
Quality Segment
description
Iron-saturated
product line
BioReagent
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, HBsAg and HCV, none detected (tested by FDA approved testing methods), endotoxin, tested
solubility
H2O: 50 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TF(7018)
Application
La olo-transferrina umana è stata integrata nel terreno del Roswell Park Memorial Institute (RPMI) per il saggio di proliferazione dei proeritroblasti e anche nei terreni di coltura per la spettroscopia di emissione con sorgente al plasma accoppiato induttivamente.
La transferrina è la principale molecola del siero che si lega al ferro e lo trasporta. I sistemi di coltura cellulare senza siero necessitano un formato per il trasporto del ferro. La transferrina è la forma di trasporto preferenziale per il ferro poiché le cellule processano il ferro legato alla transferrina in modo fisiologicamente corretto tramite i recettori della transferrina presenti sulla superficie cellulare. L′olo-transferrina umana è una transferrina ad alta affinità che può essere utilizzata con cellule di vario tipo. L′olo-transferrina umana viene caricata di ferro prima dell′uso e può essere aggiunta direttamente ai terreni di coltura poveri o privi di ferro.
Biochem/physiol Actions
Fornisce ferro alle cellule in una forma fisiologicamente stabile e sicura.
Preparation Note
Sottoposta a trattamento termico a 60 °C (minimo) per almeno 10 ore.
Analysis Note
Contenuto di ferro per ICP indicato per lotto specifico.
Purezza ottenuta per elettroforesi in gel di agarosio.
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T1283T3705T5391
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
human
biological source
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under olo-transferrina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Is the powder sterile?
    1 answer
    1. This powder is not sterile. Prepared solutions may be filter-sterilized. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/212/699/t0665dat.pdf
      Helpful?
  2. What is the recommended storage method for stock solutions of item T0665, holo-Transferrin human?
    1 answer
    1. Stock solutions remain stable for a period of up to two weeks when stored at 4°C.
      Helpful?
  3. What's the process of saturation? Do the cells express directly holo-Tf with iron? Or apo-Tf reacts with iron salts?
    1 answer
    1. The delivery of iron to cells by transferrins is a receptor-mediated and controlled process. Cells regulate the amount of iron they receive from the extracellular environment by varying transferrin receptor expression. Two iron-loaded transferrin molecules bind to one transferrin receptor. Once bound, they are transferred into acidic endosomes within the cell’s interior. At reduced pH, the iron is released and incorporated into intracellular proteins and the storage molecule ferritin. The apo-transferrin (iron-free) is recycled back to the exterior of the cell and released. Each transferrin receptor cycle can deliver up to four atoms of iron.
      Helpful?
  4. Holo-Tf is described as "iron saturated", but there is a statement "Under normal circumstances, approximately one-third of transferrin iron-binding pockets are filled." I'm confused if the product I got (T0665) is 100% saturated with iron or not.
    1 answer
    1. This product is a Holo-Transferrin form which is generally considered to be iron-saturated. The specification for iron content of this product is 0.10 - 0.35%. Conversely, Apo-Transferrin is considered to be iron deficient. Apo-transferrin product T5391 has an iron content specification of <0.005%. Each Transferrin has the capacity to bind 2 iron (Fe3+) molecules. In a circulating system, the iron content is transitory and rarely (if ever) 100% saturated. This product is tested for total iron content. The number of binding sites that are filled is not measured. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/272/520/t0665pis.pdf
      Helpful?
  5. What is the recommended holo-transferrin solvent and how should the dissolved protein be stored?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in water at 50 mg/mL. Rates are expected to be comparable when dissolving in an aqueous buffer or medium. Solutions are stable for 5-10 days at 2-8°C. This product has not been evaluated for long-term solution stability. However, medium supplements containing transferrin are stable when stored in aliquots at -20°C for up to one year. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/212/699/t0665dat.pdf
      Helpful?
  6. What is the carbohydrate content of human transferrin?
    1 answer
    1. We have found the information on transferrin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.According to the table, Transferrin is 6 percent carbohydrate, citing G.A. Jamieson, J. Biol. Chem. 240(7), 2914-2920 (1965).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.