T6514
Oleandomycin triacetate
Sinonimo/i:
Troleandomycin
About This Item
Prodotti consigliati
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
CO[C@H]1C[C@@H](O[C@@H](C)[C@@H]1OC(C)=O)O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3OC(C)=O)N(C)C)[C@@H](C)C[C@@]4(CO4)C(=O)[C@H](C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H]2C
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2