CP06
Anti-α-Tubulin Mouse mAb (DM1A)
liquid, clone DM1A, Calbiochem®
Sinonimo/i:
α-Tubulin Detection Antibody, Anti-Tubulin DM1A, Mouse Anti-α-Tubulin
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DM1A, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, mouse, gerbil, chicken, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (5 µg/ml)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
trp E (Ab-1)
Any cell line
Altre note
Lin, J.J.C., et al. 1984. In: Monoclonal antibodies and functional cell lines. Kennett, R.H., Bechtol, K.B. and McKearn, T.J., eds. Plenum Publishing Corp.
Lin, J.J.C. 1982. Cold Spring Harbor Symp. on Quant. Biol.46, 769.
Goldman, R.D., et al. 1979. Ann. Rev. Physiol.41, 701.
Goldman, R., Pollard, T. and Rosenbaum, J. (eds.) 1976. Cold Spring Harbor Conference on Cell Proliferation, Books A-C, Cold Spring Harbor, New York.
WGK 1