T5568
Tyrphostin AG 835
≥92%
Sinonimo/i:
(+)-(S)-N-(α-Methylbenzyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B50
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥92%
Forma fisica
crystalline
Potenza
IC50 (860 nanomolar for the inhibition of EGFR-kinase activity.)
Solubilità
DMSO or ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)\C(=C\c1ccc(O)c(O)c1)C#N)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-12(14-5-3-2-4-6-14)20-18(23)15(11-19)9-13-7-8-16(21)17(22)10-13/h2-10,12,21-22H,1H3,(H,20,23)/b15-9+/t12-/m0/s1
UMGQVUWXNOJOSJ-DGGAMASNSA-N
Informazioni sul gene
human ... MST1R(4486) , PTK2(5747) , PTK6(5753) , PTK7(5754) , TWF1(5756) , TXK(7294)
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3