T2918
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 50 mL
Sinonimo/i:
High-Speed Centrifuge Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 100,605 × g
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 3139-0050
Capacità nominale
50 mL
Categorie correlate
Confezionamento
With sealing cap
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries