T1293
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3119
nominal capacity 30 mL
Sinonimo/i:
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
Scegli un formato
CHF 113.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 113.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene copolymer
polypropylene screw closure
round bottom tube
screw top cap (Linerless)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 50,000 × g
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 3119-0030
Capacità nominale
30 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Offers superior chemical resistance compared to polycarbonate tubes.
- Capable of being repeatedly autoclaved, resulting in a longer lifespan than polycarbonate tubes subjected to repeated autoclaving.
- When paired with a Nalgene sealing cap, the 30mL tubes can handle centrifugal forces up to 50,000 x g.
- Includes polypropylene linerless closures, which are easy to clean and provide leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g.
- Autoclavable and leakproof when used with the provided Nalgene closure.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)