Vai a
T3418
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3138
nominal capacity 50 mL
Sinonimo/i:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene 3138-0050, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 406.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121703
NACRES:
NB.11
eCl@ss:
32119210
Material:
cap (PP sealing cap), round bottom tube, transparent polycarbonate
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 10 ea
Feature:
RCF 50,000 × g
CHF 406.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cap (PP sealing cap), round bottom tube, transparent polycarbonate
sterility
non-sterile
feature
RCF 50,000 × g
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0050
nominal capacity
50 mL
General description
Easily view contents using strong, transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Polycarbonate Centrifuge Tubes, equipped with sealing caps for leakproof† performance up to 50,000 x g.
Packaging
With sealing cap
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T3168T3043T1918
description
nominal capacity 50 mL
description
nominal capacity 16 mL
description
nominal capacity 10 mL
description
nominal capacity 50 mL
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0050
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0016
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 3118-0050
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
cap (PP sealing cap), round bottom tube, transparent polycarbonate
material
transparent polycarbonate , cap (PP sealing cap), round bottom tube
material
transparent polycarbonate , cap (Sealing cap), round bottom tube
material
transparent polycarbonate , screw top cap, polypropylene screw closure, round bottom tube
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
nominal capacity
50 mL
nominal capacity
16 mL
nominal capacity
10 mL
nominal capacity
50 mL
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)