T2891
Tryptamine
≥99%, crystalline
Sinonimo/i:
2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)indole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystalline
Colore
white
P. eboll.
137 °C/0.15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
113-116 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
365.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
185 °C - closed cup