Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 42.60 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 155.00 |
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 264.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Histamine dihydrochloride, ≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
244-247 °C, 249-252 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI key
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99% (TLC), powder |
| form powder or crystals | form - | form - | form powder |
| assay ≥99.0% (AT) | assay - | assay - | assay ≥99% (TLC) |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| cation traces Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| ign. residue ≤0.2% | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
| loss ≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV) | loss - | loss - | loss - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamine dihydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?