T2507
Triosephosphate Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type I, ammonium sulfate suspension, ~10,000 units/mg protein
Sinonimo/i:
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type I
Livello qualitativo
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
~10,000 units/mg protein
PM
53 kDa by equilibrium centrifugation
Attività estranea
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase <0.01%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions