Documenti fondamentali
T2015
Sigma-Aldrich
Talc
Sinonimo/i:
Hydrous magnesium silicate
About This Item
Formula condensata:
3MgO·4SiO2·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Stringa SMILE
O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O
InChI
1S/3Mg.4O2Si.H2O.3O/c;;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;;1H2;;;
FPAFDBFIGPHWGO-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)