Documenti
T0893
Sigma-Aldrich
cis-9,trans-12-Tetradecadienyl acetate
≥85% (GC)
Sinonimo/i:
(Z,E)-9,12-TDDA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
≥85% (GC)
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C=C\C\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-4,6-7H,5,8-15H2,1-2H3/b4-3+,7-6-
ZZGJZGSVLNSDPG-FDTUMDBZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Pheromone for Anagasta kuhniella, Cadra elutella, Cadra figulilella, Cadra cautella, Plodia interpunctella, Spodoptera exigua, Spodoptera exempta and Spodoptera litura.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup