Documenti fondamentali
749907
Sigma-Aldrich
L-Lysine-13C6,15N2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 monohydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-13C6,15N2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9 monohydrochloride
About This Item
Formula condensata:
H215N(13CD2)413CD(15NH2)13COOH⋅HCl
Peso molecolare:
199.65
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
215 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M17
Stringa SMILE
[15NH2][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([15NH2])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1/i1+1D2,2+1D2,3+1D2,4+1D2,5+1D,6+1,7+1,8+1
KDXKERNSBIXSRK-BWAKQCLOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)