SRP6539
NQO1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Azoreductase, DT-Diaphorase (DTD), Dioxin-inducible 1, Disphorase-4 (DIA4), Menadione Reductase, NAD(P)H Dehydrogenase (Quinine) 1 (NQO1), NAD(P)H Quinone Oxireductase, Phylloquinone Reductase, Quinone Oxidoreductase 1, Quinone Reductase 1 (QR1)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
~30 kDa (Human NQO1 aa 1-274 is fused at the C-terminus to a His-tag.)
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NQO1(1728)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)