SRP6260
SERPINA1/A1AT human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
A1A, A1AT, AAT, MGC23330, MGC9222, PI, PI1, PRO2275, SPAAT, SerpinA1, alpha1AT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
<4.5 nM IC50
PM
calculated mol wt 45.1 kDa
observed mol wt 55-60 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Glu 25 is the predicted N-terminus.)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SERPINA1(5265)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3