SRP6169
IL-1β human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Catabolin, Endogenous pyrogen (EP), Leukocyte endogenous mediator (LEM), Lymphocyte-activating factor (LAF), Mononuclear cell factor (MCF)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
(18 and 25 kDa, monomer, glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... IL1B(3553)
Descrizione generale
Applicazioni
- IL-1β (IL1B) has been used to check the expression of NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) in epithelial cells after stimulation with proinflammatory cytokines.[6]
- It has been used to check anti-inflammatory activities of N-Acetylglucosamine in human chondrocytes.[7]
- It has been used to create inflammatory endothelium in human coronary artery endothelial cells.[8]
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)