SRP6057
Activin A from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
FRP, FSH-releasing protein, Inhibin beta-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
26.2 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | embryo: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... INHBA(3624)
Descrizione generale
Applicazioni
- to induce differentiation of embryonic stem cells to pancreatic β cells
- in the induction of bone marrow-derived mesenchymal stem cells to insulin-producing cells
- to induce endoderm differentiation from human embryonic stem cells
- as a component of β cell induction medium.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)