SRP6023
Growth Hormone from chicken
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
Growth hormone, Growth hormone 1, Somatotropin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
22.255 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Impurezze
Endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
chicken ... SOMA(378781)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3