SRP4688
Prolactin from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Luterotropic hormone, Lutetropin, Mammotropin, PRL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~22.5 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Prl(256249)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)