Documenti fondamentali
SRP4391
Sigma-Aldrich
SDF-1beta (CXCL12) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cxcl12, Sdf-1
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
50-100 ng/mL
PM
~8.5 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Cxcl12(20315)
Descrizione generale
Stromal cell-derived factor-1 beta is a stromal derived CXC chemokine. It signals through CXCR4 receptor. Recombinant mouse SDF-1β is an 8.5 kDa protein containing 72 amino acid residues.
Stato fisico
Sterile filtered and lyophilized with no additives. The protein may appear as a haze or film, which is difficult to see at the bottom of the vial.
Ricostituzione
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)