SRP3285
GREMLIN-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
CKTSF1B1, DAND2, DRM
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
0.07-0.11 μg/mL
PM
13.7 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GREM1(26585)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?