SRP3157
Sox2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
34.3 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SOX2(6657)
Descrizione generale
Recombinant human Sox2 is a 34.3 kDa protein containing 317 amino-acid residues.
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)