Documenti fondamentali
SRP0691
Sigma-Aldrich
PI3K (P85 ALPHA) Protein
recombinant
Autenticatiper visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
50 μG
CHF 451.00
CHF 451.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 451.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 451.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
70-95% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~86 kDa
Concentrazione
0.2 μg/μL
Numero d’accesso
NM_181523
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PI3K (5295)
Applicazioni
Useful for Western blot and kinase assays.
Azioni biochim/fisiol
Recombinant full-length human PI3K (p85alpha) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His tag. The PI3K comprises of a 110 kDa catalytic subunit and a 85 kDa regulatory subunit. A number of isoforms of the 110 kDa catalytic subunit and the 85 kDa regulatory subunit exist in cells. p85α modulates the interaction between PI3K and platelet-derived growth factor receptor (1). Furthermore, estrogen receptor isoform ER-alpha binds in a ligand-dependent manner to the p85-alpha regulatory subunit of PI3K. Stimulation with estrogen increases ER-alpha-associated PI3K activity, leading to the activation of protein kinase B/AKT and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) (2).
Ricostituzione
Formulated in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, with 25% glycerol.
Stoccaggio e stabilità
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)