SML3321
GK921
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(2-Phenylethynyl)-2-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]pyrido[2,3-b]pyrazine, 3-(Phenylethynyl)-2-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)pyrido[3,2-b]pyrazine, GK 921, GK-921
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, Faint yellow to very dark orange
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H20N4O/c1-2-7-17(8-3-1)10-11-19-21(26-16-15-25-13-4-5-14-25)24-18-9-6-12-22-20(18)23-19/h1-3,6-9,12H,4-5,13-16H2
MNYJJHBAEYKXEG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3