43153
Diphenylphosphinic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
193-195 °C (lit.)
193-196 °C
Solubilità
0.1 M NaOH: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- [Mg3(O2PPh2)6(DMF)2]·2DMF
- [Ca(O2PPh2)2(DMF)2]
- [Sr(O2PPh2)2(DMF)2]
- [Ba(O2PPh2)2(DMF)2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3