Documenti fondamentali
SRP0449
Sigma-Aldrich
BRD1 (561-668) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BRL, Bromodomain containing 1
Scegli un formato
100 μG
CHF 503.00
CHF 503.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 503.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 503.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
40 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... BRD1(23774)
Descrizione generale
Human Bromodomain containing 1, also known as BRD1 and BRL (GenBank Accession No. NM_014577) amino-acids 561 – 668 with N-terminal GST-tag, MW = 40 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J E Severinsen et al.
Molecular psychiatry, 11(12), 1126-1138 (2006-08-23)
Linkage studies suggest that chromosome 22q12-13 may contain one or more shared susceptibility genes for schizophrenia (SZ) and bipolar affective disorder (BPD). In a Faeroese sample, we previously reported association between microsatellite markers located at 22q13.31-qtel and both disorders. The
Yuta Mishima et al.
Blood, 118(9), 2443-2453 (2011-07-15)
The histone acetyltransferases (HATs) of the MYST family include TIP60, HBO1, MOZ/MORF, and MOF and function in multisubunit protein complexes. Bromodomain-containing protein 1 (BRD1), also known as BRPF2, has been considered a subunit of the MOZ/MORF H3 HAT complex based