SRP0416
T4 Beta-glucosyltransferase
recombinant, expressed in E. coli, ≥83% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
T4-phage beta-glucosyltransferase, UDP glucose-DNA ?-glucosyltransferase, hydroxymethyl cytosine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥83% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
41.6 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
bacteriophage T4 ... B-GT(1258765)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Articoli
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.