Documenti fondamentali
SRP0268
Sigma-Aldrich
PDE4D3 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
DPDE3, PDE4D, PDE4DN2, Phosphodiesterase 4D3, STRK1
Scegli un formato
5 μG
CHF 613.00
CHF 613.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 μG
CHF 613.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 613.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
102.4 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PDE4D(5144)
Descrizione generale
Human PDE4D3 (GenBank Accession No. U50159), full length, with N-terminal GST tag, MW = 102.4 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole of 3′, 5′-cAMP to 5′ AMP per min at 37°C
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)