Documenti fondamentali
524742
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 3A, Active, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinonimo/i:
cAMP-specific phosphodiesterase 3A, PDE3A
Scegli un formato
10 U
CHF 404.00
CHF 404.00
Spedizione prevista il27 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 U
CHF 404.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.54
CHF 404.00
Spedizione prevista il27 maggio 2025
Ricombinante
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥0.5 U/μL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Full-length, recombinant, human phosphodiesterdase 3A (PDE3A) expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. PDE3A is expressed primarily in cardiac and vascular myocytes and platelets. Supplied as a partially purified preparation of catalytically active enzyme useful for inhibitor and activator assays.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that is required to convert 1 pmol cAMP to AMP per min at pH 7.5, 30°C.
Stato fisico
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NP-40, pH 8.3.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Shakur, Y., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 38749.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1