SRP0168
EED human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
HEED, Rinchik 5, WAIT1, WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1, embryonic ectoderm development
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
51 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... EED(8726)
Descrizione generale
Human Embryonic Ectoderm Development (hEED), also known as WAIT-1, GenBank Accession No. NM_003797, amino acids 2-end with N-terminal FLAG-tag, MW = 51kDa, expressed in Sf9 cells via a baculovirus expression system.