Documenti fondamentali
SRP0136
Sigma-Aldrich
G9a human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
EHMT2, Euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2, HLA-B-associated transcript 8, KMT1C, Lysine N-methyltransferase 1C
Scegli un formato
20 μG
CHF 465.00
CHF 465.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
CHF 465.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
CHF 465.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
74.6 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... EHMT2(10919)
Descrizione generale
Human G9a, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2, GenBank Accession No. NM_006709, amino acids 785-1210, with N-terminal GST tag, MW = 74.6 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme required to methylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)