Documenti
SRE0078
Sigma-Aldrich
Aprotinin
≥3 TIU/mg solid, lyophilized powder, ≥96% (HPLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinonimo/i:
BPTI, Inibitore della tripsina di pancreas bovino, Inibitore di tripsina (basico), Trasilolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C284H432N84O79S7
Numero CAS:
Peso molecolare:
6511.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
Aprotinina, lyophilized powder, ≥3 TIU/mg solid
Descrizione
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥3 TIU/mg solid
PM
~6,500
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′Aprotinina è prevalentemente usata come inibitore della tripsina.
Azioni biochim/fisiol
L′Aprotinina è un inibitore competitivo di proteasi seriniche che forma complessi stabili con i siti attivi degli enzimi bloccandoli. Il legame è reversibile e la maggior parte dei complessi aprotinina-proteasi si dissocia a pH >10 o < 3. Strutturalmente l′Aprotinina è una proteina globulare monomera derivata da polmone bovino consistente in 58 aminoacidi, disposti in una catena polipetidica singola con tre ponti disolfuro.
Definizione di unità
Una unità di inibitore di tripsina (TIU) diminuirà l′attività di due unità di tripsina del 50%, in cui una sola unità di tripsina idrolizzerà 1,0 μmoli di N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilide per minuto a pH 7,8 e 25 °C. Un′altra unità usata comunemente è KIU, con 1 TIU = 1,300 KIU.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Aprotinina
Sigma-Aldrich
A3886
Aprotinina
Aprotinina saline solution, 3-7&#160;TIU/mg protein
Sigma-Aldrich
A6279
Aprotinina
Citocromo c &#8805;95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
Sigma-Aldrich
C7752
Citocromo c
Fibrinogeno 50-70% protein (&#8805;80% of protein is clottable)
Sigma-Aldrich
F3879
Fibrinogeno
Leupeptina microbial, &#8805;90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L2884
Leupeptina
Articoli
The Elevate Program offers enhanced quality and documentation attributes for aprotinin, a protease inhibitor used in multiple relevant industries.