SML3829
CADD522
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(3,4-Dichlorophenyl)carbamoyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-3-carboxylic acid, 3-[(3,4-Dichlorophenyl)carbamoyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3,4-Dichlorophenyl)amino]carbonyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O=C(C1C2C=CC(C1C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)Cl)=O)C2)O
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3