SML3826
LW-3-254
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3aR,4R,4aR,5aS,6S,6aS)-2-(4-(2-(3,5-dichlorophenyl)-2-oxoethoxy)phenyl)-4,4a,5,5a,6,6a-hexahydro-4,6-ethenocyclopropa[f]isoindole-1,3(2H,3aH)-dione, Analog 13
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3