Documenti fondamentali
SML3822
Sigma-Aldrich
SA-15-P
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethoxy]phenyl]-2-furancarboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H24N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.48
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
LAG-3 (CD223) inhibitor that blocks LAG-3 interactions with both major histocompatibility complex class II (MHCII) and fibrinogen-like protein 1 (FGL1).
SA-15-P is a LAG-3 (CD223) inhibitor that blocks LAG-3 interactions with both major histocompatibility complex class II and fibrinogen-like protein 1 by cell-free (MHCII IC50 = 4.21 μM & FGL1 IC50 = 6.52 μM) and cell-based binding assays (IC50 ~15 μM against 150 ng/mL or 1.5 nM FGL1-hFc binding to stable LAG-3-expressing CHO-K1 cell line).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Discovery of First-in-Class Small Molecule Inhibitors of Lymphocyte Activation Gene 3 (LAG-3)
ACS Medicinal Chemistry Letters, 14(5), 629-635 (2023)