Documenti fondamentali
SML3767
Sigma-Aldrich
AA-263
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzaldehyde 2-(4-nitrophenyl)hydrazone, NSC 101540, Salicylaldehyde 4-nitrophenylhydrazone, o-Hydroxybenzaldehyde p-nitrophenylhydrazone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, Faint orange to Red
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C\c2c(cccc2)O
InChI
1S/C13H11N3O3/c17-13-4-2-1-3-10(13)9-14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h1-9,15,17H/b14-9+
VQIJGQPVYQKSSH-NTEUORMPSA-N
Azioni biochim/fisiol
AA-263 is a cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z. AA-263 increases AAT neutrophil elastase (NE) inhibitory activity, while reducing polymer accumulation for the majority of AATD (alpha-1 antitrypsin (AAT) causes AAT deficiency) variants.
Cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Capturing the conversion of the pathogenic alpha-1-antitrypsin fold by ATF6 enhanced proteostasis
Cell Chemical Biology, 30(1) (2023)