Documenti fondamentali
8.14473
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone, BPB
Scegli un formato
1 G
CHF 129.00
CHF 129.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 129.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
CHF 129.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Livello qualitativo
Punto di fusione
97-99 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H]2([C@@H](CCC2)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)c4ccccc4)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H24N2O2/c28-24(20-12-5-2-6-13-20)21-14-7-8-15-22(21)26-25(29)23-16-9-17-27(23)18-19-10-3-1-4-11-19/h1-8,10-15,23H,9,16-18H2,(H,26,29)/p+1/t23-/m0/s1
IPSABLMEYFYEHS-QHCPKHFHSA-O
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in methanol): -136.0 - -134.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3