Documenti fondamentali
SML3711
Sigma-Aldrich
DENSPM tetrahydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BE 333 HCl, BENSpm HCl, DENSpm 4HCl, N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride, N1,N11-bis(ethyl)norspermine tetrahydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H32N4· 4HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41121800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
DENSPM HCl is a nontoxic polyamine analog that enhances polyamine catabolism and production of hazardous hydrogen peroxide and N-acetyl-3-aminopropanal by inducing spermidine/spermine-N1-acetyl transferase (SSAT) expression. DENSPM HCl improves stem cell maintenance through reduced translation, exhibits slower proliferation rates in cancer cells, and induces autophagy. It shows greater antitumor activity and less associated toxicity in a human melanoma xenograft model.
Polyamine pathway inhibitor; potent inducer of spermidine/spermine N1-acetyltransferase
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)