Documenti fondamentali
SML3686
Sigma-Aldrich
MYF-03-176
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Fluoro-1-[(3R,4R)-3-(2-pyrimidinylamino)-4-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]methoxy]-1-pyrrolidinyl]-2-propen-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18F4N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.37
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
MYF-03-176 is an orally active, potent, irreversible pan-TEAD inhibitor that disrupts YAP-TEAD association by targeting TEAD palmitate pocket for covalent binding. MYF-03-176 suppresses NCI-H226 cellular TEAD transcriptional activity (IC50 = 11 nM by TEAD reporter assay), blocking TEAD-mediated target genes expression (CTGF, CYR61, ANKRD1) and suppression (BMF). MYF-03-176 effectively inhibits Hippo signaling-driven human lung mesothelioma NCI-H226 proliferaton in cultures (IC50 = 9 nM in 5 days) and in a xenograft model in mice in vivo (35 or 75 mg/kg b.i.d. p.o. for 4 wks).
Orally active, potent, irreversible pan-TEAD inhibitor that disrupts YAP-TEAD association and inhibits Hippo signaling-driven cancer proliferation in vitro and in vivo.
Avvertenza
Hygroscopic
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Covalent disruptor of YAP-TEAD association suppresses defective Hippo signaling
eLife, 11, e78810-e78810 (2022)