Documenti fondamentali
SML3655
Sigma-Aldrich
LockdownPro
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Tetraethyl 4,4′-((propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))diphthalate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H40O10
Peso molecolare:
668.73
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
(oil or liquid)
Colore
colorless to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C1=CC=C(C=C1)OC2=CC(C(OCC)=O)=C(C(OCC)=O)C=C2)(C3=CC=C(OC4=CC(C(OCC)=O)=C(C(OCC)=O)C=C4)C=C3)C
InChI
1S/C39H40O10/c1-7-44-35(40)31-21-19-29(23-33(31)37(42)46-9-3)48-27-15-11-25(12-16-27)39(5,6)26-13-17-28(18-14-26)49-30-20-22-32(36(41)45-8-2)34(24-30)38(43)47-10-4/h11-24H,7-10H2,1-6H3
ROEOSYBNNXMANC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F that inhibits tissue invasion by PPM1F-overexpressing human cancer cells
LockdownPro, an esterified lockdown analog with better cell permeability, is a cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F. LockdownPro potently inhibits tissue invasion by PPM1F-overexpressing human cancer cells. It does not inhibit PPM1F in vitro.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lockdown, a selective small-molecule inhibitor of the integrin phosphatase PPM1F, blocks cancer cell invasion
Cell Chemical Biology, 29(6), 930-946 (2022)