Vai a
SML3607
Etamsylate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid diethylamine salt, CID 17506, Diethylammonium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O5S·C4H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Etamsylate is a haemostatic agent that is used for the management of blood loss. Apparently etamsylate increases capillary wall resistance and platelet adhesives by inhibition of the biosynthesis of prostaglandins causing platelet disaggregation in a presence of vascular wound. Recent studies suggest that etamsylate antagonizes anti-coagulant activity of heparin.
It is used for the management of blood loss; inhibits of the biosynthesis of prostaglandins causing platelet disaggregation
Disclaimer
Hygroscopic
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3491SML2148SML3347
Etamsylate ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3607
Etamsylate
Enflicoxib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3491
Enflicoxib
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etamsylate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)