Documenti fondamentali
SML3491
Sigma-Aldrich
Enflicoxib
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-E 6087, 1-(4-aminosulphonylphenyl)-5-(2,4-difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole, 4-(5-(2,4-difluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, E-6087
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12F5N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.34
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O=S(N)(C1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)CC2C3=CC=C(C=C3F)F)C=C1)=O
Azioni biochim/fisiol
Orally available, potent and selective cyclooxygenase 2 (COX-2) inhibitor
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Organi bersaglio
Gastrointestinal tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)